2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2098-5G HC-2098-100G HC-2098-25G
COBBHC-2098-5GEA 49.7 EUR
COBBHC-2098-5G COBBHC-2098-100G COBBHC-2098-25G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇BrN₂S
Molecular Weight: 255,1343 g/mol
MDL: MFCD00051953
CAS-Nummer: 2103-94-8