4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde, 4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 52 EUR
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 77123-57-0 Molecular Formula: C12H14OSi Formula Weight: 202.33 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD02093765
Formel: C₁₂H₁₄OSi
Molecular Weight: 202.33 g/mol
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093765
CAS-Nummer: 77123-57-0