4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
016261-1G 016261-5G
FLUO016261-1GEA 30 EUR
FLUO016261-1G FLUO016261-5G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₈H₈BNO₆
MDL: MFCD01632202
CAS-Nummer: 85107-55-7