Kalium(4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3239-25G
TB-3239-1G
TB-3239-5G
COBBTB-3239-25GEA
884
EUR
COBBTB-3239-25G
COBBTB-3239-1G
COBBTB-3239-5G
Kalium(4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoroborat
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel:
C₈H₉BF₃KO |
MDL:
MFCD04115764 CAS-Nummer: 850623-69-7 |