Kalium(2-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3245-1G TB-3245-25G TB-3245-5G
COBBTB-3245-1GEA 31 EUR
COBBTB-3245-1G COBBTB-3245-25G COBBTB-3245-5G
Kalium(2-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO
MDL: MFCD04115769
CAS-Nummer: 850623-74-4