3-Brom-5-(methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-5-trifluoromethylthioanisole
OT-0573-5G OT-0573-1G
COBBOT-0573-5GEA 796 EUR
COBBOT-0573-5G COBBOT-0573-1G
3-Brom-5-(methylthio)benzotrifluorid
3-Brom-5-(methylthio)benzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃S
MDL: MFCD11504946
CAS-Nummer: 1072944-92-3