2-Chlor-5-methyl-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1534-25G
AN-1534-1G
AN-1534-5G
COBBAN-1534-25GEA
0
EUR
COBBAN-1534-25G
COBBAN-1534-1G
COBBAN-1534-5G
2-Chlor-5-methyl-4-nitroanisol
2-Chlor-5-methyl-4-nitroanisol
Formel:
C₈H₈ClNO₃ |
MDL:
MFCD14525739 CAS-Nummer: 62492-45-9 |