Tolbutamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
B21698.09 B21698.18 B21698.30
B21698.09EA 40.3 EUR
B21698.09 B21698.18 B21698.30
Tolbutamid ≥98%
Tolbutamid
Purity: 98% CAS No.: 64-77-7 Molecular Formula: C12H18N2O3S Formula Weight: 270.35 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1984428 Merck Reference: 14,9507 MDL No.: MFCD00027169
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Molecular Weight: 270.35 g/mol
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027169
CAS-Nummer: 64-77-7
EINECS: 200-594-3