Kalium(4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3217-1G TB-3217-25G TB-3217-5G
COBBTB-3217-1GEA 0 EUR
COBBTB-3217-1G COBBTB-3217-25G COBBTB-3217-5G
Kalium(4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₆K
MDL: MFCD04039955
CAS-Nummer: 166328-08-1