4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32158.MD H32158.03
H32158.MDEA 74.1 EUR
H32158.MD H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 320-42-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD06797340
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,12 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797340
CAS-Nummer: 320-42-3