4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31639.03
H31639.06
H31639.03EA
56.6
EUR
H31639.03
H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 124811-71-8
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Melting Point: 171-175°
MDL No.: MFCD06797882
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Schmelzpunkt: 171…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797882 CAS-Nummer: 124811-71-8 |