4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
007472-1G 007472-5G
FLUO007472-1GEA 152 EUR
FLUO007472-1G FLUO007472-5G
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
Formel: C₉H₅F₃O₃
MDL: MFCD00052340
CAS-Nummer: 58808-59-6