3-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 3-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
CFF689.5
CFF689.10
008430-1G
008430-5G
CHMPCFF689.5EA
268
EUR
CHMPCFF689.5
CHMPCFF689.10
FLUO008430-1G
FLUO008430-5G
3-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O |
MDL:
MFCD00221476 CAS-Nummer: 22227-25-4 |