4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013956-1G 013956-5G
FLUO013956-1GEA 143 EUR
FLUO013956-1G FLUO013956-5G
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
MDL: MFCD01091007
CAS-Nummer: 320-32-1