4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13033.POR
013033-5G
013033-1G
CHMPFL13033.POREA
0
EUR
CHMPFL13033.POR
FLUO013033-5G
FLUO013033-1G
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol |
MDL:
MFCD01091008 CAS-Nummer: 220239-68-9 |