4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
009151-1G
009151-5G
FLUO009151-1GEA
88.1
EUR
FLUO009151-1G
FLUO009151-5G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₉H₉F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00236670 CAS-Nummer: 40700-38-7 |