2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Tosylethanol
008058-5G
008058-25G
FLUO008058-5GEA
139
EUR
FLUO008058-5G
FLUO008058-25G
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₃S Molecular Weight: 200,2600 g/mol |
MDL:
MFCD00041757 CAS-Nummer: 22381-54-0 |