Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3207-1G
TB-3207-5G
COBBTB-3207-1GEA
0
EUR
COBBTB-3207-1G
COBBTB-3207-5G
Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₄H₁₃BF₃KO |
MDL:
MFCD04115740 CAS-Nummer: 850623-43-7 |