4,4'-Anisoin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
B21559.14
B21559.36
B21559.14EA
31.5
EUR
B21559.14
B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97%
CAS No.: 119-52-8
Molecular Formula: C16H16O4
Formula Weight: 272.30
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 3211892
Formel:
C₁₆H₁₆O₄ Molecular Weight: 272,30 g/mol Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008411 CAS-Nummer: 119-52-8 EINECS: 204-330-8 |