5-Cumyl-o-anisidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
018466-1G 018466-5G
FLUO018466-1GEA 0 EUR
FLUO018466-1G FLUO018466-5G
5-Cumyl-o-anisidin Hydrochlorid
5-Cumyl-o-anisidin Hydrochlorid
Formel: C₁₆H₂₀ClNO
MDL: MFCD00270101
CAS-Nummer: 58999-69-2