3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8116-5G BB-8116-1G BB-8116-25G
COBBBB-8116-5GEA 149 EUR
COBBBB-8116-5G COBBBB-8116-1G COBBBB-8116-25G
3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MDL: MFCD06798063
CAS-Nummer: 849062-16-4