2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-3518-5G
PN-3518-1G
COBBPN-3518-5GEA
0
EUR
COBBPN-3518-5G
COBBPN-3518-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₅BF₆O₂ |
MDL:
MFCD09953467 CAS-Nummer: 1073353-65-7 |