2-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5282-1G
BB-5282-250M
COBBBB-5282-1GEA
864
EUR
COBBBB-5282-1G
COBBBB-5282-250M
2-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₈BF₃O₄ |
MDL:
MFCD12025963 CAS-Nummer: 1150114-32-1 |