2-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
BB-5422-5G BB-5422-1G BB-5422-250M
COBBBB-5422-5GEA 2350 EUR
COBBBB-5422-5G COBBBB-5422-1G COBBBB-5422-250M
2-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₈BF₃O₄
Molecular Weight: 247.9600 g/mol
MDL: MFCD12025964
CAS-Nummer: 1217500-62-3