Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
TB-3243-25G
TB-3243-5G
TB-3243-1G
COBBTB-3243-25GEA
0
EUR
COBBTB-3243-25G
COBBTB-3243-5G
COBBTB-3243-1G
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₃BF₉K |
MDL:
MFCD03701625 CAS-Nummer: 166328-09-2 |