3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
006035-5G 006035-1G 006035-25G
FLUO006035-5GEA 168 EUR
FLUO006035-5G FLUO006035-1G FLUO006035-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₈H₆F₆N₂
Molecular Weight: 244.14 g/mol
MDL: MFCD00051606
CAS-Nummer: 886-35-1