Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
494968-1G
494968-5G
SIAL494968-1GEA
27.1
EUR
SIAL494968-1G
SIAL494968-5G
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Molecular Weight: 162,2083 g/mol |
MDL:
MFCD00052376 CAS-Nummer: 5381-20-4 |