6-Morpholinonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7747-1G PY-7747-5G
COBBPY-7747-1GEA 141 EUR
COBBPY-7747-1G COBBPY-7747-5G
6-Morpholinonicotinsäure
6-Morpholinonicotinsäure
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 208,213 g/mol
MDL: MFCD02682034
CAS-Nummer: 120800-52-4