Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Potassium (3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborate
TB-3221-1G
TB-3221-25G
TB-3221-5G
COBBTB-3221-1GEA
47.5
EUR
COBBTB-3221-1G
COBBTB-3221-25G
COBBTB-3221-5G
Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₃H₁₁BF₃KO Molecular Weight: 290,1300 g/mol |
MDL:
MFCD04115751 CAS-Nummer: 850623-58-4 |