Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13189.0C A13189.0E A13189.36
A13189.0CEA 246 EUR
A13189.0C A13189.0E A13189.36
Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat ≥98%
Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat
Purity: 98% CAS No.: 18972-56-0 Molecular Formula: MgSiF6.6H2O Formula Weight: 274.47 (166.39anhy) Odour: Odourless UN No.: 2853 MDL No.: MFCD00150250
Formel: F₆MgSi·6H₂O
Dichte: 1,79
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150250
CAS-Nummer: 18972-56-0
EINECS: 241-022-2
UN: 2853
ADR: 6.1,III