Magnesiumhexafluorosilicat Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
89018.36 89018.A3
89018.36EA 61.4 EUR
89018.36 89018.A3
Magnesiumhexafluorosilicat Hydrat
Magnesiumhexafluorosilicat Hydrat
Molecular Formula: MgSiF6.xH2O Formula Weight: 166.39(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.788 Melting Point: 120° dec. UN No.: 2853 MDL No.: MFCD00016196
Formel: F₆MgSi·H₂O
Molecular Weight: 166,39 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 120 °C (Zers.)
Dichte: 1,788
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016196
CAS-Nummer: 16949-65-8
EINECS: 241-022-2
UN: 2853
ADR: 6.1,III