Tris(trimethylsilyl)borat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(trimethylsiloxy)borate
381240250 381241000
ACRO381240250EA 86.9 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borat
Tris(trimethylsilyl)borat
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
Molecular Weight: 278,376 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,834 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051588
CAS-Nummer: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %