Tris(trimethylsilyl)borat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(trimethylsiloxy)borate
L06277.06 L06277.14
L06277.06EA 29.2 EUR
L06277.06 L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borat ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borat
Purity: 98% CAS No.: 4325-85-3 Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3B Formula Weight: 278.38 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3861 Melting Point: -35° Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 1772733 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051588
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
Molecular Weight: 278,376 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,834
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051588
CAS-Nummer: 4325-85-3
ADR: 3,III