Tris(trimethylsilyl)borat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Tris(trimethylsiloxy)borate
SILS21250.10
SILS21250.25
SILNSILS21250.10EA
0
EUR
SILNSILS21250.10
SILNSILS21250.25
Tris(trimethylsilyl)borat
Tris(trimethylsilyl)borat
Formel:
C₉H₂₇BO₃Si₃ Molecular Weight: 278,376 g/mol |
MDL:
MFCD00051588 CAS-Nummer: 4325-85-3 |