Zirkoniumdisilicid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 4% Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Zirconium silicide
36322.14
36322.22
36322.14EA
122
EUR
36322.14
36322.22
Zirkoniumdisilicid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 4% Hf)
Zirconium disilicide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12039-90-6
Molecular Formula: ZrSi2 (may contain other phases)
Formula Weight: 147.39
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.88
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00151547
Formel:
Si₂Zr Dichte: 4,88 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151547 CAS-Nummer: 12039-90-6 EINECS: 234-911-1 |