Molybdändisilicid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Molybdenum silicide
SILS12130.25
SILS12130.100
SILNSILS12130.25EA
0
EUR
SILNSILS12130.25
SILNSILS12130.100
Molybdändisilicid
Molybdenum disilicide
Formel:
MoSi₂ Molecular Weight: 152,11 g/mol |
MDL:
MFCD00151535 CAS-Nummer: 12136-78-6 EINECS: 235-231-8 |