4-Brom-N,N-dimethyl-1-naphthylamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L17666.03
L17666.06
L17666.03EA
68
EUR
L17666.03
L17666.06
4-Brom-N,N-dimethyl-1-naphthylamin 95%
4-Brom-N,N-dimethyl-1-naphthylamin
Purity: 95%
CAS No.: 59557-93-6
Molecular Formula: C12H12BrN
Formula Weight: 250.14
Refractive Index: 1.6361
Boiling Point: 137-139°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02093945
Formel:
C₁₂H₁₂BrN Molecular Weight: 250,14 g/mol Siedepunkt: 137…139 °C (2 mmHg) Dichte: 1,4305 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093945 CAS-Nummer: 59557-93-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |