2-(Bromacetyl)naphthalin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
7K-900.500
7K-900.1
7K-900.5
7K-900.10
BIOT7K-900.500EA
0
EUR
BIOT7K-900.500
BIOT7K-900.1
BIOT7K-900.5
BIOT7K-900.10
2-(Bromacetyl)naphthalin
2-(Bromacetyl)naphthalin
Formel:
C₁₂H₉BrO Molecular Weight: 249.11 g/mol |
MDL:
MFCD00004109 CAS-Nummer: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN: 3261 ADR: 8 II |