2,6-Dichlorpyridin-N-oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
H30427.03
H30427.06
H30427.03EA
28.4
EUR
H30427.03
H30427.06
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid ≥98%
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid
Purity: 98%
CAS No.: 2587-00-0
Molecular Formula: C5H3Cl2NO
Formula Weight: 163.99
Melting Point: 136-140°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00130246
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Molecular Weight: 163,99 g/mol Schmelzpunkt: 136…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130246 CAS-Nummer: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |