2-Mercaptopyridin-N-oxid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercaptopyridine 1-oxide
182670010 182670050 182670250
ACRO182670010EA 27.2 EUR
ACRO182670010 ACRO182670050 ACRO182670250
2-Mercaptopyridin-N-oxid 99%
2-Mercaptopyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NOS
Molecular Weight: 127.17 g/mol
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006196
CAS-Nummer: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to yellow-green to beige to grey-green Powder or crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %