2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H3261-100G H3261-10G H3261-1G
SIALH3261-100GEA 1130 EUR
SIALH3261-100G SIALH3261-10G SIALH3261-1G
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149.15 g/mol
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5