2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7972-1G
PY-7972-5G
PY-7972-250M
COBBPY-7972-1GEA
497
EUR
COBBPY-7972-1G
COBBPY-7972-5G
COBBPY-7972-250M
2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid
2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₆ClNO |
MDL:
MFCD14582951 CAS-Nummer: 91668-83-6 |