3-Brom-5-chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW02653.0001
SEW02653.250
SEW02653.1
MAYBSEW02653.0001EA
0
EUR
MAYBSEW02653.0001
MAYBSEW02653.250
MAYBSEW02653.1
3-Brom-5-chlor-2-thiophensulfonylchlorid
3-Brom-5-chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HBrCl₂O₂S₂ |
MDL:
MFCD00052095 CAS-Nummer: 175205-72-8 |