5-Nitro-2-thiophencarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
L11058.03
L11058.06
L11058.03EA
69.6
EUR
L11058.03
L11058.06
5-Nitro-2-thiophencarbonitril ≥98%
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 16689-02-4
Molecular Formula: C5H2N2O2S
Formula Weight: 154.15
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 123934
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052401
Formel:
C₅H₂N₂O₂S Molecular Weight: 154,15 g/mol Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052401 CAS-Nummer: 16689-02-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)