2-(Methylthio)thiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Mehtylthio)thiophene
A11763.03
A11763.06
A11763.03EA
44.2
EUR
A11763.03
A11763.06
2-(Methylthio)thiophen ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 5780-36-9
Molecular Formula: C5H6S2
Formula Weight: 130.23
Refractive Index: 1.5960
Odour: Stench
Boiling Point: 82-84°/15mm
Beilstein Reference: 106272
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00052382
Formel:
C₅H₆S₂ Molecular Weight: 130.23 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052382 CAS-Nummer: 5780-36-9 ADR: 9 III |