2-(Methylthio)thiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(Mehtylthio)thiophene
KM01413.1
KM01413.10
MAYBKM01413.1EA
0
EUR
MAYBKM01413.1
MAYBKM01413.10
2-(Methylthio)thiophen
2-(Methylthio)thiophene
Formel:
C₅H₆S₂ Molecular Weight: 130.23 g/mol |
MDL:
MFCD00052382 CAS-Nummer: 5780-36-9 |