Thiophen-2-methylamin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene

205570250 205571000
ACRO205570250EA 139 EUR
ACRO205570250 ACRO205571000
Thiophen-2-methylamin 95%
Thiophen-2-methylamin
Formel: C₅H₇NS
Molecular Weight: 113.19 g/mol
Siedepunkt: 95…99 °C (28 mmHg)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005460
CAS-Nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR