N-Fmoc-glycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
47627-50G-F 47627-5G-F
SIAL47627-50G-FEA 86.5 EUR
SIAL47627-50G-F SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycin, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycin
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molecular Weight: 297,3 g/mol
MDL: MFCD00037140
CAS-Nummer: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3