4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H56306.14 H56306.06 H56306.03
H56306.14EA 465 EUR
H56306.14 H56306.06 H56306.03
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
Molecular Weight: 293.97 g/mol
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00658844
CAS-Nummer: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III