2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CC09202.250
CC09202.1
MAYBCC09202.250EA
0
EUR
MAYBCC09202.250
MAYBCC09202.1
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
Formel:
C₇H₃ClN₂OS |
MDL:
MFCD02681992 CAS-Nummer: 321309-31-3 |